Kluczowe dokumenty
29043-U
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
black polypropylene cap, red rubber/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
black polypropylene cap
red rubber/PTFE septum
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm
Opis ogólny
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)