Przejdź do
24722
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
conical polypropylene (with bottom spring)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
volume
0.2 mL
application(s)
general analytical
General description
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
274072471724716
description
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea
description
volume 0.4 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
volume
0.2 mL
volume
0.25 mL
volume
0.4 mL
volume
0.35 mL
material
conical polypropylene (with bottom spring)
material
glass (with glass flange)
material
conical clear glass
material
clear glass (shell style)
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Tokyo
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    PP made is my fit
    I was looking for polypropylene one other than glass, e.g. 24720. It is good.
    Helpful?