27496
ABC Vial™, 2 mL, preassembled, 9 mm thread
amber glass vial (with marking spot), PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
438,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
438,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone septum
amber glass vial (with marking spot)
clear polypropylene hole cap
Właściwości
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
1.8 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przydatność
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, seria I, II
CTC LC PAL
Hitachi
Autosamplery LC Shimadzu
Waters Alliance
Inne uwagi
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)