Kluczowe dokumenty
28158-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 240 V AC, units charged: 1
Synonim(y):
240V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
Wybierz wielkość
1 EA
819,00 zł
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
819,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Jakość
CE approved.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.