Wybierz wielkość
1940,00 zł
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
grade
pharmaceutical primary standard
API family
sodium lactate
manufacturer/tradename
USP
mp
163-165 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family sodium lactate | API family sodium acetate | API family sodium tartrate dihydrate | API family sodium benzoate |
| mp 163-165 °C (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) |
General description
Application
- Lactated Ringer's Injection
- Chlorek potasu w mleczanach Ringera i dekstrozie do wstrzykiwań
- Zmodyfikowany mleczan Ringera i dekstroza do wstrzykiwań
- Wstrzyknięcie półsilnego roztworu Ringera z dekstrozą
- Mleczan Ringera i dekstroza do wstrzykiwań
- Wstrzyknięcie wielu elektrolitów i dekstrozy typu 3
- Wstrzyknięcie wielu elektrolitów Typ 2
Analysis Note
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?