Kluczowe dokumenty
27509
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
Wybierz wielkość
100 EA
1090,00 zł
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
23 mm × 85 mm
pojemność
22 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Opis ogólny
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)