Kluczowe dokumenty
SU860102
Supelco
Magnetic Screw Cap for Headspace Vials, 18 mm thread
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl), septum thickness 1.6 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
335,00 zł
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
335,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Właściwości
closure type stainless steel hole cap
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
18 mm × 11 mm
grubość septy
1.6 mm
dopasowywanie
thread for 18 mm
Opis ogólny
This magnetic screw cap has been developed for the CTC instrument. The vial has a precision thread with numberous threads to force the septa against the vial to seal it to be gas tight. The center hole is designed to be used for SPME as well as standard Headspace analysis, but still offers enough surface for the magnet to transport a completely filled vial.
Inne uwagi
This product is not recommended for SPME applications.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)