Kluczowe dokumenty
24881
Supelco
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
1000 EA
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
1530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
red PTFE/white silicone (with slit)
opakowanie
pkg of 1000 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
8 mm
śr. × grubość
8 mm × 1.5 mm
kompatybilność
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)