Kluczowe dokumenty
22554
Supelco
Vinyl chloride in nitrogen
1 ppm, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Formularz
gas
opakowanie
cylinder of 14 L
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T70-14
dostępność
not available in Canada, EU
stężenie
1 ppm
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Cechy i korzyści
  • Chlorek winylu w azocie, 1 ppm to dwuskładnikowa mieszanina gazów odpowiednia do kalibracji GC, testowania stacjonarnych i osobistych monitorów gazu oraz testowania przemysłowych analizatorów kominowych in situ.
  • Do zestawu dołączony jest certyfikat analizy.
  • Zapakowany w lekkie, nienadające się do ponownego napełnienia pojemniki nadające się do recyklingu.
  • Przenośne, wygodne i łatwe w użyciu.
  • Produkowany grawimetrycznie dla maksymalnej dokładności.
  • Identyfikowalne przez NIST.
Piktogramy
Gas cylinderHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)