Kluczowe dokumenty
22313-U
Hand crimper, adjustable
Hand crimper, adjustable, for use with 11mm crimp top vials, pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 1 ea
kompatybilność
for use with 11mm crimp top vials
Opis ogólny
The adjustable hand crimper is ideal if you use varying thickness of septa in your analysis. This product has the ability to be adjusted for changes in septa thickness.
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)