Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 11 mm crimp seals
General description
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 11 mm aluminum seal.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with 11 mm crimp seals | compatibility for use with 13mm crimp seals | compatibility for use with 20mm crimp seals | compatibility - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - |
| description Decapper, pliers style | description Decapper, pliers style | description Decapper, pliers style | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vial Decapper, pliers-type
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?