Przejdź do
33195
Crimpers
Hand crimper, for use with 11mm crimp seals, pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 11mm crimp seals
General description
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
Application
Hand crimper may be used to seal a glass vial containing MeOH, for high-performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD) analysis, during polyurethanes (PUs) analysis and clean-up, in an experimental study done in order to develop, optimise and apply PU as new polymeric phases for stir bar sorptive extraction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1077887P6744I6659
Crimpers Hand crimper, for use with 11mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33195
Crimpers
description
Hand crimper, for use with 11mm crimp seals, pkg of 1 ea
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
1.3% in H2O (saturated)
description
≥98% (HPLC), powder
compatibility
for use with 11mm crimp seals
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crimpers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)