This vial decapper is used with 20 mm crimp seals. Cap size information for the 100 and 200 unit botox bottles is not available.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 20mm crimp seals
General description
We recommend the 20mm pliers-type decapper (33283) for use with the BiMetal magnetic crimp seals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea | description for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea | description for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea | description O.D. 20 mm |
| compatibility for use with 20mm crimp seals | compatibility for use with 11 mm crimp seals | compatibility for use with 13mm crimp seals | compatibility - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - |
| description Decapper, pliers style | description Decapper, pliers style | description Decapper, pliers style | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vial Decapper, pliers-type
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
is this product suitable for decapping 100 and 200 unit botox bottles?