Merck
22289
Precision Sampling syringe needles
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonim(y):
NEEDLES,SIDE-PORT,FOR SERIES A2,C,D, GAS PK 3
Wybierz wielkość
3 EA
262,00 zł
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
262,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
opis
A-2, C, D
Właściwości
point style Side port, taper
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
VICI 943052
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
pojemność
25-10000 μL
kompatybilność
for use with VICI Series A-2, C, D
Opis ogólny
Igły wsuwane do strzykawek serii A-2, C i D posiadają przedłużenie igły przez piastę, która pasuje do końcówki PTFE na strzykawce, eliminując martwą objętość. Jest szczelna do 250 psi i nadaje się do rutynowych zastosowań laboratoryjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)