Wstecz
Precision Sampling syringe needles
Products
Kategoria produktu
needles (2)
Producent
Długość (cale)
Objętość (µL)
Kompatybilność
Kształt igły
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
22289
Precision Sampling syringe needles,
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Rozwiń
Wyświetl ceny
22288
Precision Sampling syringe needles,
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.