Przejdź do
22264
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonim(y):
SYRINGE,PS-A,1ML
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
description
Series A
feature
removable needle Series A
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 010033
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
1000 μL
General description
Series A - Removable Needle: This Pressure-Lok syringe allows storage of sample within the syringe. Rotary valve in the needle hub allows for sample pre-pressurization prior to injection.
  • Integral sample storage valve - actuated by turning the nose piece
  • Positive rear flange plunger stop - prevents plunger from blowing out of barrel at elevated pressure
  • Modular construction - all components may be quickly disassembled for easy cleaning or replacement
  • Leak-tight to 250 psi - liquids and gases
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
222632228022273
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
1000 μL
volume
500 μL
volume
1000 μL
volume
1000 μL
manufacturer/tradename
VICI 010033
manufacturer/tradename
VICI 010032
manufacturer/tradename
VICI 030033
manufacturer/tradename
VICI 050033
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
Series A
description
Series A
description
Series C
description
Series A-2
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)