Kluczowe dokumenty
21240-U
GC Stationary Phase
phase OV-210, bottle of 25 g
About This Item
Polecane produkty
agency
meets requirements for USP G6
opakowanie
bottle of 25 g
Parametry
0-275 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
grupa aktywna macierzy
OV-210 phase
rozpuszczalność
acetone: soluble
typ kolumny
packed GC
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)