Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
8580,00 zł
agency
meets requirements for USP G16
Quality Segment
form
solid
packaging
bottle of 50 g
parameter
60-225 °C temp. range
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
matrix active group
Carbowax 20M phase, GC phase
solubility
chloroform: soluble
McReynolds constant
17, 86, 48, 69, 56
column type
packed GC
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phase Carbowax 20M, bottle of 50 g | description phase OV-101, bottle of 20 g | description phase SE-54, bottle of 50 g | description phase OV-1, bottle of 10 g |
| matrix active group Carbowax 20M phase, GC phase | matrix active group GC phase, OV-101 phase | matrix active group GC phase, SE-54 phase | matrix active group GC phase, OV-1 phase |
| parameter 60-225 °C temp. range | parameter 0-350 °C temp. range | parameter 50-300 °C temp. range | parameter 100-350 °C temp. range |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| column type packed GC | column type packed GC | column type packed GC | column type packed GC |
| agency meets requirements for USP G16 | agency meets requirements for USP G1 | agency meets requirements for USP G36 | agency meets requirements for USP G2 |
| solubility chloroform: soluble | solubility chloroform: soluble | solubility chloroform: soluble | solubility chloroform, toluene: soluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GC Stationary Phase
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?