Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
mol wt
average Mn 50,000 (Typical), average Mw 95,000 (Typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
SMILES string
C[Si](C)=O
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) - | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt average Mn 50,000 (Typical), average Mw 95,000 (Typical) | mol wt - | mol wt Mn ~311, Mp ~311, Mw ~311 | mol wt ~28,000 |
| vapor pressure 5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(dimethylsiloxane)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
214.0 °F - closed cup
flash_point_c
101.1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?