Kluczowe dokumenty
13093-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 80/100 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Wybierz wielkość
1390,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1390,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matryca
80/100 Porapak Q support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)