Przejdź do
DMPS1M
Dimethylpolysiloxane
viscosity 1,000 cSt (25 °C)(lit.)
Synonim(y):
Polydimethylsiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Form:
liquid
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
mol wt
~28,000
viscosity
1,000 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
InChI key
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81153181846378399
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
viscous liquid
viscosity
1,000 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
1,000 cSt(25 °C)
mol wt
~28,000
mol wt
Mn ~311, Mp ~311, Mw ~311
mol wt
average Mn 50,000 (Typical), average Mw 95,000 (Typical)
mol wt
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
600.8 °F - closed cup
flash_point_c
316.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the molecular weight of this polymer? is it soluble in toluene or THF? Thanks
    1 answer
    1. The molecular weight of this polymer is ~28,000, as mentioned in the "Properties" section of the product detail page. This material is not soluble in toluene or tetrahydrofuran, however a study found this material to be soluble in chloroform, ether, and xylene.
      To review the study please see this journal article: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146108/