Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1850,00 zł
agency
meets requirements for USP G2
Quality Segment
packaging
bottle of 10 g
parameter
100-350 °C temp. range
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
matrix active group
GC phase, OV-1 phase
solubility
chloroform, toluene: soluble
column type
packed GC
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phase OV-1, bottle of 10 g | description phase Triton X-100, bottle of 50 g | description phase Carbowax 1540, pkg of 50 g | description phase OV-101, bottle of 20 g |
| matrix active group GC phase, OV-1 phase | matrix active group Triton X-100 phase, GC phase | matrix active group GC phase, Carbowax 1540 phase | matrix active group GC phase, OV-101 phase |
| parameter 100-350 °C temp. range | parameter temp. range at 0-200 °C | parameter 50-175 °C temp. range | parameter 0-350 °C temp. range |
| agency meets requirements for USP G2 | agency - | agency - | agency meets requirements for USP G1 |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| column type packed GC | column type packed GC | column type packed GC | column type packed GC |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GC Stationary Phase
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?