Kluczowe dokumenty
2049-U
Supelco
VersaPure Celite® SPE Büchner Funnel
bed wt. 50 g, I.D. × H 90 mm × 48 mm, pk of 6
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
skład
bed wt., 50 g
opakowanie
pk of 6
śr. wewn. × wys.
90 mm × 48 mm
Matryca
diatomaceous-earth base material (Celite 545 AW)
grupa aktywna macierzy
celite coating
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Commonly used as filter agents and all purpose adsorbents
Informacje prawne
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
VersaPure is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)