Kluczowe dokumenty
THS01131
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
10% Pd/C
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
Wybierz wielkość
1 EACH
897,00 zł
897,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
897,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
897,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01131
Średnica
4 mm
Opis ogólny
  • ThalesNano CatCart® system is a packaged catalyst cartridge system consisting of heterogeneous catalysts of a specific particle range.
  • CatCart® is made of a stainless-steel tube sealed on both sides.
  • A filter system at each end of the tube allows only liquid to pass through the column but prevents catalysts from coming out.
  • The reusable cartridges are compatible with the H-Cube series and Phoenix Flow Reactor systems.
  • The system offers contact-less safe handling.
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)