20357
ORBO™ 2-HMP on Supelpak™ 20N Tube
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 115 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
W,W,W separators
agency
NIOSH 2538
OSHA 68
linia produktu
Amberlite™
ORBO™
skład
Bed A, 450 mg
Bed B, 225 mg
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 25
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
8 mm × 115 mm
Matryca
XAD-2 2-(Hydroxymethyl)piperidine (2-HMP) on XAD-2
wielkość cząstki
20-40 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)