Przejdź do
20231
ORBO 24 2-HMP na Amberlite XAD®-2(20/40), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
ORBO 2-HMP on Supelpak 20N Tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
W,W,W separators
Quality Segment
agency
EPA TO-15, OSHA 52,61
product line
Amberlite, ORBO
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
ORBO 24
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 105 mm
matrix
XAD-2 2-(Hydroxymethyl)piperidine (2-HMP) on XAD-2
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
storage temp.
2-8°C
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202582034920051
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
description
W,W,W (specially treated) separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
composition
Bed B, 75 mg , Bed A, 150 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed A, 400 mg , Bed B, 200 mg
material
W,W,W separators
material
W,W,W (specially treated) separators
material
W,W,W separators
material
W,W,W separators
agency
OSHA 52,61, EPA TO-15
agency
NIOSH 2544,5506,5515,5800
agency
OSHA 32,110, NIOSH 2546
agency
NIOSH 2534,2537
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 105 mm
O.D. × L
8 mm × 100 mm
O.D. × L
6 mm × 90 mm
O.D. × L
8 mm × 110 mm
packaging
pkg of 25 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 ea
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)