20034
ORBO™ 403 Tenax® TA specially treated (60/80), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
ORBO™ Tenax® TA
About This Item
Polecane produkty
Materiały
W,W,W separators
agency
NIOSH 2510
linia produktu
ORBO™
skład
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 403
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 mm × 105 mm
Matryca
Tenax TA (specially treated)
wielkość cząstki
60-80 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)