Merck
12495-U
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
Parametry
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Carbopack C support
grupa aktywna macierzy
SP®-1000 phase, 0.1%
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Opis ogólny
Kolumny z wypełnieniem wykonane ze stali nierdzewnej są zazwyczaj stosowane przy wyższych prędkościach przepływu gazu nośnego, ponieważ mogą one wytrzymać podwyższone ciśnienie. Kolumny ze stali nierdzewnej są zwykle przemywane rozcieńczonym kwasem solnym, a następnie wodą z dodatkiem metanolu, acetonu, dichlorku metylenu i n-heksanu w celu usunięcia wszelkich produktów korozji i śladów środków smarnych.[1]
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Zastosowanie
Kolumna chromatograficzna gazowa ze stali nierdzewnej wypełniona SP-1000 na nośniku Carbopack C została użyta do wykrywania i separacji perfluorowęglowodorów w gazach zbiornikowych przy użyciu chromatografu gazowego wyposażonego w system detektora wychwytu elektronów (GC/ECD).[2]
Informacje prawne
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 11820Coated GC Packing, phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 gKarta charakterystyki
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)
C U Galdiga et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 367(1), 43-50 (2001-03-03)
A new method for the analysis of perfluorocarbon tracers (PFTs) in reservoir samples based on adsorption/thermal desorption in combination with NICI-GC/MS is presented. The tracer compounds were trapped in tubes filled with a carbon molecular sieve and in a two-step