Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9.2.7, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9.2.7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MEIS2(4212)
General description
Pan ~45-66kDa
Rodziny czynników transkrypcyjnych Hox, Pbx i Meis tworzą heteromeryczne kompleksy i wiążą DNA poprzez specyficzne domeny homeobox. Meis1, 2 i 3 są członkami rodziny TALE (trzy aminokwasowe rozszerzenie pętli) białek zawierających homeodomeny. Meis1 wiąże się z białkami Hox i Pbx, tworząc kompleksy o różnej specyficzności wiązania DNA. Podobnie jak białka Hox i Pbx, nadekspresja Meis1 w białaczkach szpikowych BHX-2 sugeruje rolę tego białka w onkogenezie. Dwa białka spokrewnione z Meis, Meis2 i Meis3 (oznaczane również odpowiednio jako Mrg1 i Mrg2), mają w dużej mierze podobną sekwencję do Meis1 i ulegają ekspresji w normalnych tkankach, a także w białaczkach szpikowych. W trzustce Meis2 preferencyjnie wiąże się z Pbx1 i razem wiążą się ze specyficznym dla trzustki czynnikiem homeodomeny, Pdx1, w celu tłumienia aktywacji transkrypcyjnej indukowanej przez Pdx1.
Immunogen
Białko fuzyjne sprzężone z MBP odpowiadające aminokwasom 60-390 mysiego Meis1
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj Meis 1/2/3 za pomocą przeciwciała Anti-Meis 1/2/3, klon 9.2.7 (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w IP, WB i IHC.
Biochem/physiol Actions
Meis1, Meis2, Meis3 i warianty splicingowe
Physical form
Wodobrzusze
mysiego wodobrzusza IgG1 zawierającego 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy K562
Ekstrakt jądrowy K562
routinely evaluated by immunoblot on nuclear extract from K562 cells
Other Notes
Zastępuje: MABN1071
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Eugeniu Nacu et al.
Nature, 533(7603), 407-410 (2016-04-28)
In salamanders, grafting of a left limb blastema onto a right limb stump yields regeneration of three limbs, the normal limb and two 'supernumerary' limbs. This experiment and other research have shown that the juxtaposition of anterior and posterior limb
Fabrice Bouilloux et al.
eLife, 5 (2016-02-10)
Although cardio-vascular incidents and sudden cardiac death (SCD) are among the leading causes of premature death in the general population, the origins remain unidentified in many cases. Genome-wide association studies have identified Meis1 as a risk factor for SCD. We
Merrick Strotton et al.
Nature methods, 20(9), 1310-1322 (2023-09-01)
Rapid, highly multiplexed, nondestructive imaging that spans the molecular to the supra-cellular scale would be a powerful tool for tissue analysis. However, the physical constraints of established imaging methods limit the simultaneous improvement of these parameters. Whole-organism to atomic-level imaging
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-779 | 04053252271861 |