Kluczowe dokumenty
Z637254
Edisonite Super universal detergent
weight 1 kg
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
opis
neutral detergent
producent / nazwa handlowa
BRAND 44361
masa
1 kg
Opis ogólny
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
Inne uwagi
BR44361 (India)
Informacje prawne
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1