Yes, the products are the same formulation and are offered in different quantities.
Kluczowe dokumenty
Z742918
Terg-a-zyme® enzyme detergent
package of 1.8 kg
Synonim(y):
Terg-a-zyme, Tergazyme
Wybierz wielkość
325,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
325,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
package of 1.8 kg
pkg of 9 × 1.8 kg
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1304 (9 x 1.8 KG)
Alconox, Inc. 1304-1 (1.8 KG)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- systemów odwróconej osmozy i ultrafiltracji.
- czyszczenia testów walidacyjnych dla akredytacji laboratoryjnych, zatwierdzeń inspekcji zakładów i czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością.
- czyszczenia sprzętu mleczarskiego, sprzętu do produkcji farmaceutyków i kosmetyków, instrumentów szpitalnych, części optycznych, aparatury do pobierania próbek, przewodów rurowych, rur, sprzętu procesowego, części przemysłowych oraz instalacji odsalających, zbiorników i reaktorów.
- Czyszczenie miękkich powierzchni metalowych wykonanych z aluminium, cynku, miedzi i magnezu.
- sterylizacja czujnika temperatury ciała.[1]
- usuwanie pozostałości białkowych z wszczepialnego transpondera telemetrycznego.[2]
- czyszczenie matryc mikroelektrod (MEA).[3]
Cechy i korzyści
- Łatwy do utylizacji, ponieważ ulega biodegradacji
- Ekonomiczny, ponieważ jest skoncentrowany
- Alternatywa dla żrących kwasów i niebezpiecznych rozpuszczalników
- Bezpłatne płukanie zapewnia wiarygodne wyniki
- Enzym proteaza skutecznie eliminuje zabrudzenia białkowe, tkanki, krew i płyny ustrojowe.
- Odpowiedni do walidacji czyszczenia FDA i czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Hello, Just wanted to confirm that the products with the Product No. Z742918 and Z273287 an identical formulation just a different quantity, correct? Thank you!
1 answer-
Helpful?
-
-
こちらの製品にはプロテアーゼが含まれるとのことですが,どのように調製されたプロテアーゼなのか情報いただけますでしょうか.製品購入の際に参考にしたいと考えています.詳細な情報ではなく,大腸菌を用いた組み換えタンパク質(精製済み)など簡易的な情報で構いません.よろしくお願いいたします.
1 answer-
This is a product of Alconox. Unfortunately, the preparation method of the protease present in this detergent is considered proprietary by the manufacturer.