Kluczowe dokumenty
Z273228
Alconox® detergent
0.5 oz packs
Synonim(y):
detergent anionowy, detergent do myjek ultradźwiękowych, detergent laboratoryjny, detergent niskopieniący, ogólny środek czyszczący do laboratoriów, skoncentrowany detergent w proszku
Wybierz wielkość
611,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
611,00 zł
Polecane produkty
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
opakowanie
pkg of 12 x 50 × 0.5 oz in 12PAK
pkg of 50 × 0.5 oz in 1PAK
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1112 (12 packs of 50ea)
Alconox, Inc. 1112-1 (1 pack of 50ea)
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Highly concentrated and cost-efficient
- Biodegradable and readily disposable
- Penetrating wetting power saves time
- Provides reliable results and no interfering residues
- Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.