Merck
Z637238
Edisonite universal detergent
weight 5 kg
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
opis
pulverized detergents
producent / nazwa handlowa
BRAND 44205
metody
protein quantification: suitable
masa
5 kg
Opis ogólny
Pulverized detergents for immersion and ultrasonic baths. Alkaline. Ideal for removal of natural fats and oils, proteins, and blood.
Ingredients: Special phosphates, surfactants, emulsifying agents, auxiliary agents.
Inne uwagi
BR44205 (India)
Informacje prawne
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3