Merck
242985
Sigma-Aldrich
Alconox® detergent
bulk packed
Synonim(y):
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
opakowanie
box of 11.3 kg (25 lb)
pkg of drum of 45.4 kg (100 lb)
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1101 (45.4 kg)
Alconox, Inc. 1125 (11.3 kg)
Opis ogólny
  • Alconox® detergent is a concentrated powdered cleaner for both manual and ultrasonic cleaning of glass, metal, and plastic.
  • It is used to clean various healthcare instruments, laboratory ware, vacuum equipment, tissue culture ware, personal protective equipment, etc.
  • Biodegradable and readily disposable - potential substitute for corrosive acids and hazardous solvents.
  • High performance, anionic and low foaming - does not damage the washer parts and leave behind any residue.
Powdered detergent for general lab cleaning.
Cechy i korzyści
  • Concentrated and long-lasting
  • Biodegradable and readily disposable
  • Penetrating wetting power to save
  • Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
  • Easy to rinse, doesn’t form interfering residues, and provides reliable results
Informacje prawne
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.