There is no ADE (Acceptable Daily Exposure) or PDE (Permitted Daily Exposure) value available for this product. The recommended method for residue quantification after cleaning with this product is a photometric test for nonionic surfactants, not HPLC.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł | |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 923,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
202,00 zł
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Application
Features and Benefits
- Niezawodne rezultaty
- Przyjazny dla środowiska dzięki biodegradowalnym składnikom aktywnym
- Niezawodne czyszczenie bez pozostałości dzięki wsparciu walidacji
- Nietoksyczny
- Wysoka elastyczność i bezpieczeństwo
Analysis Note
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 1,057 - 1,067
Objętość pienienia (5 %; woda): ≥ 80 ml
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
| bp 100 °C | bp >100 °C/1013 hPa | bp - | bp - |
| pH 7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 12.94 (20 °C in H2O, undiluted) | pH 13 (20 °C in H2O) | pH 13.5 (20 °C in H2O) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Do we get the ADE/ PDE value of the Extran MA02 and residue cleaning method by HPLC for quantification of residue.
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
Wie ist mit der verdünnten Lösung (2 - 5 %) bzgl. der Entsorgung unabhängig anderer Inhaltsstoffe von den gereinigten Geräten zu verfahren? Kann die verdünnte Lösung ins Abwasser gegeben werden?
1 answer-
The diluted solution (2-5%) should be collected after use and must be disposed of in accordance with the national and local regulations. It's advisable to check with local waste disposal services for specific advice on how to handle and dispose of the solution properly. Please do not let the waste enter the drains and do not mix it with other waste.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is this product suitable for very heavy cleaning, achieving a similar result as sodium carbonate-based ones?
1 answer-
Extran® MA 02 is capable of cleaning heavy contaminations and the recommended concentration for heavy cleaning is 5% using water with a pH value between 6-8. More information can be found here, https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/166/827/extran-detergent-w283719-ms.pdf.
Helpful?
-
-
Please, We need to know the following; Is this product contain selenium element traces in the formulation? We appreciate your answer. Thank you!
1 answer-
This product does not undergo trace metal analysis, therefore, whether this material contains selenium as an trace metal can not be stated.