Merck
Z273236
Sigma-Aldrich
CITRANOX® acid detergent
biodegradable
Synonim(y):
biodegradowalny środek czyszczący, detergent do myjek ultradźwiękowych, niskopieniący detergent kwasowy, zmywacz tlenków metali, Środek czyszczący niezawierający fosforanów
Wybierz wielkość
1 EA
510,00 zł
4 EA
1520,00 zł
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
510,00 zł
4 EA
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 × 3.8 L in 1EA
pkg of 4 × 3.8 L in 4EA
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1801 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1801-1 (3.8 L)
metody
protein quantification: suitable
Opis ogólny
CITRANOX™ to niezawierający fosforanów, skoncentrowany środek czyszczący i rozjaśniacz do metali, zapewniający wysoką skuteczność usuwania tlenków metali, zgorzeliny, soli i pozostałości nieorganicznych podczas czyszczenia ręcznego i ultradźwiękowego. Hamuje korozję i nie wymaga spłukiwania, zapewniając wiarygodne wyniki i brak zakłócających pozostałości. Idealny do analizy metali śladowych. Dopuszczony przez USDA. Rozcieńczyć 2:100. pH 2,5.
Informacje prawne
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)