Kluczowe dokumenty
Z363618
Shaker platform
orbital shaker platform, size 21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
Wybierz wielkość
1 EA
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
capacity 15 lb (6.8 kg)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37041-0000
rozmiar
21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
Opis ogólny
Niewielki ruch orbitalny sprawia, że jest to zasadniczo platforma wibracyjna, szczególnie przydatna do mieszania płytek wielodołkowych i innych naczyń o małej średnicy.
By placing this platform on top of any magnetic stirrer, it becomes an inexpensive orbital or vibrating shaker. Featuring non-skid surface that prevents samples from falling off, and an easy lift and carry design. Platform is 225 mm (87/8in.) square by 53 mm (21/4in.) high.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)