Przejdź do
Z763381
Orbi-Shaker™ XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
orbital mixers, orbital shakers, stirring plates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT1011-E
parameter
30-300 rpm speed
Overall L × W × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
platform L × W
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
weight
30 kg
General description
The Orbi-Shaker XL offers flask capacity that far exceeds most bench-top models. With the large platform and powerful, beltless motor drive, the Orbi-Shaker XL is capable of mixing up to 5 x 2 L flasks or 9 x 1 L flasks simultaneously. The included non-slip rubber mat platform is ideal for low speed applications, while the convenient MAGic Clamp™ platform is also available for high speed mixing of Erlenmeyer flasks, tube racks or microplates. The MAGic Clamp™ allows for instant flask clamp exchange without the use of tools, screws or any other hardware.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z763403Z765473Z741339
description
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
description
AC/DC input 230 V AC, UK plug
description
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
description
AC/DC input 230 V AC, UK plug
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT1011-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT1011-E-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT3001-E
manufacturer/tradename
Orbi-Shaker™, Benchmark Scientific BT4011-E-UK
parameter
30-300 rpm speed
parameter
30-300 rpm speed
parameter
+4 to +65 °C temp. range, 30-300 rpm speed
parameter
-
platform L × W
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
platform L × W
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
platform L × W
13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm)
platform L × W
-
Overall L × W × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
Overall L × W × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
Overall L × W × H
-
Overall L × W × H
-
weight
30 kg
weight
30 kg
weight
25 lb (11.25 kg)
weight
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)