Kluczowe dokumenty
Z768472
The Belly Button® mini-orbital shaker
with silicone mat, AC/DC input 90 - 240 V AC (universal plug)
Synonim(y):
Western blotting, barwienie żelem, elucja fagów, hybrydyzacja północna, immunoprecypitacja, południowa hybrydyzacja, płukanie membran, wzmocnienie, wzrost kultury komórkowej
Wybierz wielkość
1 EA
5700,00 zł
5700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
5700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
0 ‑ 8 ° platform pitch control
producent / nazwa handlowa
IBI BBUAAUV1S
Parametry
0-100 rpm speed
szer. × śr. × wys.
8 in. × 8 in. × 5 in.
platforma szer. × dł.
7 in. × 7 in.
Opis ogólny
The Belly Button is a compact version of the well known Belly Dancer shaker. Designed with available space in mind, the Belly Button has a compact 8 in.x 8in. foot print and an over all height of only 5 inches. The easily adjustable speed and platform pitch angle controles provide a wide range of agitation conditions, from extremely gentle to vigorous.
The Belly Button is an exceptionally simple liquid agitation system, consisting of orbiting platform flexibly anchored at four corners so that the platform motion, when adjusted by the platform pitch control collar, is an extremely effective combination of rocking platform and orbital shaker. One-dimensional shakers do not have the versatility and range of application that result from the variable speed and adjustable platform pitch of the Belly Button.
Ideal to use in a crowded incubator for call culture and tissue culture applications.
To use this product in the UK please order Z768588 separately
Informacje prawne
The Belly Button is a registered trademark of IBI Scientific Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)