Przejdź do
CLS480109
Platforma zaciskowa do kolb bez zacisków, do użytku z wytrząsarką orbitalną Corning® i wytrząsarką orbitalną wolnoobrotową
pkg of 1 ea
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122413
eCl@ss:
32060690
Manufacturer/tradename:
Corning 480109
Packaging:
pkg of 1 ea
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 480109
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS480114CLS480113CLS480110
description
pkg of 1 ea
description
clamp for the 500 mL Erlenmeyer flask, 1ea
description
clamp for the 250 mL Erlenmeyer flask, 1ea
description
clamp for the 25 mL Erlenmeyer flask, 1ea
manufacturer/tradename
Corning 480109
manufacturer/tradename
Corning 480114
manufacturer/tradename
Corning 480113
manufacturer/tradename
Corning 480110
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)