Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
9670,00 zł
feature
19 mm orbital motion
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT3001-E
parameter
+4 to +65 °C temp. range, 30-300 rpm speed
W × depth × H
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
platform L × W
13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm)
weight
25 lb (11.25 kg)
General description
- High capacity, up to 9 x 500 mL, 5 x 1 L or 2 x 2 L
- Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
- Digital speed control up to 300 rpm
- Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp™ accessories
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 |
| W × depth × H 11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm) | W × depth × H - | W × depth × H 11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm) | W × depth × H - |
| platform L × W 13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm) | platform L × W - | platform L × W 13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm) | platform L × W - |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT3001-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT1502-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT3001-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT302-E-UK |
| parameter +4 to +65 °C temp. range, 30-300 rpm speed | parameter 4-65 °C temperature, 200-1500 rpm speed (10 RPM increment) | parameter +4 to +65 °C temp. range, 30-300 rpm speed | parameter 4-65 °C temperature, 50-300 rpm speed (10 RPM increment) |
| weight 25 lb (11.25 kg) | weight 12 | weight 25 lb (11.25 kg) | weight 12 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orbi-Shaker™ orbital shaker with flat mat platform
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?