Z341835
IKA® KS 260 basic and control shakers
KS 260 control, compact flat orbital shaker, 230 V
Synonim(y):
Wytrząsarki tłokowe, wytrząsarki laboratoryjne
Wybierz wielkość
18 720,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
18 720,00 zł
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 2980300 (Schuko Plug) / 2980302 (UK Plug)
szer. × wys. × śr.
360 mm × 98 mm × 420 mm
masa
8.8 kg
Opis ogólny
- Kompaktowa, płaska wytrząsarka z idealnym ruchem obrotowym, dla maksymalnej wagi wytrząsania 7,5 kg.
- Elektroniczna regulacja prędkości i timera
- Cyfrowy wyświetlacz umożliwia odczyt prędkości, funkcji timera i trybów pracy
- Elektroniczny zegar przełączający czas: 0 - 9 h 59 min lub praca ciągła (bez końca)
- Zintegrowane pozycjonowanie punktu końcowego (do automatycznego pobierania próbek sterowanego przez robota)
- Wszystkie funkcje mogą być kontrolowane i dokumentowane za pomocą oprogramowania labworldsoft
- Specjalna wersja z odwrotnym kierunkiem obrotu na życzenie
- Szeroki zakres kombinacji przystawek umożliwia stosowanie niemal wszystkich kształtów i rozmiarów zbiorników
- Przystawki nie wchodzą w skład zestawu, należy je zamawiać osobno
- Type of Movement: orbital
- Shaking Motion: circular
- Operating Mode: timer and continuous operation
- Timer Display: LED line
- Digital display makes it possible to read the speed, timer function and operating modes
- Speed Range: 0-500 rpm
- Voltage: 115 V / 230 V Models
- RS 232 Interface
- Wide range of attachment combinations (sold separately) makes it possible to use almost all shapes and sizes of vessel
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)