Przejdź do
BR780546
BRAND® microcentrifuge tube, 2 mL with lid, PP
clear
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
116,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Sterility:
non-sterile
Feature:
RNase and DNase free, endotoxin free
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
manufacturer/tradename
BRAND 780546
color
clear
General description
  • BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
  • Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
  • Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
  • Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
  • Features a lid to protect samples from evaporation.
  • Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Features and Benefits
  • Matte label field and division for rough volume reading
  • Disposable microtubes
  • Contains cover lock.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z628034BR780754BR780753
manufacturer/tradename
BRAND 780546
manufacturer/tradename
BRAND 780550
manufacturer/tradename
BRAND 780754
manufacturer/tradename
BRAND 780753
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
feature
-
feature
RNase and DNase free, graduations
feature
RNase and DNase free, graduations
color
clear
color
transparent
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)