Kluczowe dokumenty
Z331740
BRAND® pipette
withdraw volume 3 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Synonim(y):
LAB Pipette
Wybierz wielkość
500 EA
220,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PE-LD
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 500
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 747750
withdraw volume measuring range
3 mL (including bulb)
Długość
152 mm
śr. zewn. końcówki
2.8 mm
Opis ogólny
Disposable. Very good reproducibility of the number of drops per mL. Ideal for aliquots. Can be deep-frozen in filled state or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip. The integrated pipetting bulb depresses easily, minimize fatigue from frequent pipetting.
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Inne uwagi
BR747750 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)