Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
382,00 zł
material
glass
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
L
5 3/4 in.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description non-plugged, L 5 3/4 in. | description non-plugged, L 9 in. | description cotton plugged, L 5 3/4 in. | description cotton plugged, L 9 in. |
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich |
| feature graduations: no | feature graduations: no | feature graduations: no, plugged | feature graduations: no, plugged |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated |
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| packaging pack of 25 ea (packed in blisterpacks) | packaging pack of 25 ea (packed in blisterpacks) | packaging pack of 25 ea (packed in blisterpacks) | packaging pack of 25 ea (acked in blisterpacks) |
| L 5 3/4 in. | L 9 in. | L 5 3/4 in. | L 9 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma Pasteur pipettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?