CLS7095D5X
Corning® disposable Pasteur pipettes, bulk pack, non-sterile, unplugged
size 5.75 in., borosilicate
Synonim(y):
pipety, pipety serologiczne
Wybierz wielkość
114,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
114,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1000 ea
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7095D-5X
rozmiar
5.75 in.
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
- Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy and optically clear borosilicate glass.
- Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
- Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
- Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.