Kluczowe dokumenty
Z685127
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
453,00 zł
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
453,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass
śr. górna
100 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)