BR747770
BRAND® pipette
withdraw volume 7 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Synonim(y):
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
Wybierz wielkość
397,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
397,00 zł
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 500
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 747770
withdraw volume measuring range
7 mL (including bulb)
Długość
147 mm
pojemność
4 mL
śr. zewn. końcówki
3.2 mm
Opis ogólny
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)