Kluczowe dokumenty
BR91214
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 25 mL, with graduation
Synonim(y):
Beakers, Glass
Wybierz wielkość
10 EA
396,00 zł
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
396,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
with graduation
producent / nazwa handlowa
BRAND 91214
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Szklana zlewka z dziobkiem 1191 została wykonana ze szkła Boro 3.3, dzięki czemu stanowi niezawodny wybór do zastosowań laboratoryjnych. Zaprojektowana zgodnie z normami DIN EN ISO 3819, ta niska zlewka posiada wyraźne oznaczenia podziałki dla precyzyjnego pomiaru cieczy. Zintegrowany dziobek umożliwia łatwe nalewanie, minimalizując rozlanie i zwiększając dokładność podczas przenoszenia cieczy.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)