Kluczowe dokumenty
Z329061
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 8 mm, bar diam. 3 mm
Wybierz wielkość
10 EA
209,00 zł
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
209,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cylindrical PTFE-coated
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
BRAND 137404
Długość
8 mm
śr. pręta
3 mm
śr. pierścienia
4 mm
Opis ogólny
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Inne uwagi
BR137404 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)